Micro particle size standard based on polystyrene monodisperse, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
87896-5ML-F 88511-5ML-F 89756-5ML-F 95531-5ML-F 95585-10ML-F 95585-5ML-F 72938-10ML-F 72938-5ML-F 80177-5ML-F 80304-5ML-F 81494-10ML-F 81494-5ML-F 84192-5ML-F
87896-5ML-FEA 303 EUR InStock
87896-5ML-F 88511-5ML-F 89756-5ML-F 95531-5ML-F 95585-10ML-F 95585-5ML-F 72938-10ML-F 72938-5ML-F 80177-5ML-F 80304-5ML-F 81494-10ML-F 81494-5ML-F 84192-5ML-F
Micro particle size standard based on polystyrene monodisperse, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons pour analyser la taille des particules
For every lot exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0,001 μm.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité