Micro particles based on melamine resin, carboxylate-modified FITC-marked, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
88486-5ML-F 90287-5ML-F
88486-5ML-FEA 489 EUR InStock
88486-5ML-F 90287-5ML-F
Micro particles based on melamine resin, carboxylate-modified FITC-marked, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons pour analyser la taille des particules
For every lot exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0,01 μm using a Coulter Multisizer.
Surface coverage: Reactive groups (COOH) >0,1 mmol/g polymer.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e3c47513ba429429adc564aae5912e3aa0707a0c&vid=e3c47513ba429429adc564aae5912e3aa0707a0c&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité