Micro particles based on melamine resin nile blue-marked, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
95611-10ML-FEA 698 EUR InStock
95611-10ML-F
Micro particles based on melamine resin nile blue-marked, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons pour analyser la taille des particules
For every lot, exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0,01 μm using a Coulter Multisizer.
Fluorescence: λex 633 nm; λem 672 nm
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité