Micro particles based on polymethacrylate, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
90515-5ML-F 90549-5ML-F 90875-5ML-F 73371-5ML-F 74161-10ML-F 74214-5ML-F 77006-5ML-F
90515-5ML-FEA 261 EUR InStock
90515-5ML-F 90549-5ML-F 90875-5ML-F 73371-5ML-F 74161-10ML-F 74214-5ML-F 77006-5ML-F
Micro particles based on polymethacrylate, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons pour analyser la taille des particules
The exact values for particle size and standard deviation are determined for each lot and may be found on the certificate of analysis. These values are determined with an accuracy of 0,01 μm (Coulter Multisizer). Polymethacrylate based particles have a narrow size distribution and spherical shape. They are stable at temperatures of up to 200 °C.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité