Micro particles based on polystyrene, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
74491-10ML-F 74491-5ML-F 74964-10ML-F 74964-5ML-F 79807-5ML-F 84135-10ML-F 84135-5ML-F
74491-10ML-FEA 414 EUR InStock
74491-10ML-F 74491-5ML-F 74964-10ML-F 74964-5ML-F 79807-5ML-F 84135-10ML-F 84135-5ML-F
Micro particles based on polystyrene, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons pour analyser la taille des particules
For every lot exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0,01 μm using a Coulter Multisizer.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité