VWR®, Système d’eau ultra pure, série U
Fournisseur: VWR Collection
171-1097EA 7470 EUR InStock
171-1097 171-1246 171-1098 171-1099 171-1244 171-1245 171-1467 171-1468 171-1469 171-1470 171-1471 171-1472
VWR®, Système d’eau ultra pure, série U
Purificateurs d'eau Systèmes d'eau pure et ultra-pure
Ce système de purification d’eau “deux appareils en un” est destiné aux laboratoires; à partir de l’eau de ville, il génère de l’eau ultra pure de type I, et de type III par procédé RO. La qualité de l’eau ultra pure ainsi produite remplit, voire dépasse les exigences respectives des normes ASTM, CLSI, CAP, et ISO en matière d’eau de type I.
  • Simple à comprendre et facile à utiliser, pour un débit d’eau au distributeur ou à la console centrale.
  • La console centrale est composée d’un écran tactile étanche de 8 pouces, qui permet à l’utilisateur de contrôler toutes les performances du système.
  • Un système de purification d’eau est en mesure de gérer plusieurs unités de débit ("mode 1 + N").
  • Le débit du distributeur peut atteindre jusqu’à 2 l/min; il est possible de commander la distribution d’eau par programmation.
  • Des consommables pourvus d’étiquettes RFID, pour une meilleure traçabilité de leur durée de vie et de leur qualité.
  • Option pour une communication sans fil, permettant de gérer plusieurs distributeurs commandés par une seule console centrale.
  • Surveillance en temps réel du taux de COT, ainsi que de la résistance/conductivité.
  • En option: mode de circulation par cuve, afin de mainternir la qualité de l’eau à un niveau constant.
  • Les informations essentielles (qualité de l’eau, statut du système, alarmes) s’affichent en permanence sur le distributeur d’eau et sur la console centrale (les données sont stockées jusqu’à 2 ans et peuvent être téléchargées).
L’interface graphique guide l’utilisateur à travers les diverses fonctionnalités du système, des performances recueillies aux messages signalant une erreur, en passant par les alarmes pour l’entretien. Il est possible de sécuriser différents espaces du système par un code d’accès.
Applications (type I - eau ultra pure): préparation de la phase mobile en HPLC; préparation de réactifs solutions aveugles; dilueur d’échantillons pour GC, HPLC, ICP-MS, AA et autres méthodes d’analyse; préparation de solutions tampons et milieux de culture pour les cultures cellulaires de mammifères; préparation de réactifs pour la microbiologie moléculaire.
Applications (type III – eau par procédé RO): nettoyage de la verrerie, machines à laver la verrerie, eau pour les bains d’eau, remplissage des autoclaves, eau à boire pour les animaux de laboratoire.
Certifications: le purificateur d’eau WVR® est livré avec un certificat de conformité garantissant qu’il a été conçu et testé après assemblage complet dans le respect des règles de fabrication validées (SOPs); à cela s’ajoute un certificat de calibrage indiquant la température et la résistivité pour lesquels l’appareil a été conçu. La livraison de consommables est automatiquement accompagnée d’un certificat de qualité. Le site de production est certifié pour les normes ISO 9001 (2015) et ISO 140001.
Informations de commande: pour recevoir un système complet, veuillez absolument commander l’unité de production avec tous les accessoires requis. Les accessoires optionnels et les consommables, y compris la fixation murale, les cartouches de nettoyage ou encore le set d’adaptation pour une utilisation sans fil, sont vendus séparément.
Attention: pour le système U12, il faut commander une unité du pack RO 171-1276 (12 l/h); pour le système U24, il faut commander deux unités du pack RO 171-1276 (12 l/h); pour le système U32, il faut commander deux unités du pack RO 171-1277 (16 l/h).
Information de livraison: VWR® U12 System starter setup (171-1467) includes 1 × VWR® U12 System, 1 × 0,2 µm PES final filter for VWR®, 1 × VWR® AC Pack , 1 × VWR® P Pack , 1 × VWR® RO Pack, 12 L/H, 1 × VWR® H Pack, 1 × VWR® U Pack, 1 × VWR® Cleaning pack, 1 × Leak protector for VWR®, 1 × Dispenser kit, 1 × Tank vent filter for VWR®, 1 × UV Sanitization module for VWR® tank, and 1 × 30L PE Tank with sensors for VWR®.
VWR® U24 System starter setup (171-1468) includes 1 × VWR® U24 System, 1 × 0,2 µm PES final filter for VWR®, 1 × VWR® AC Pack , 1 × VWR® P Pack , 2 × VWR® RO Pack, 12 L/H, 1 × VWR® H Pack, 1 × VWR® U Pack, 1 × VWR® Cleaning Pack, 1 × Leak protector for VWR®, 1 × Dispenser kit, 1 × Tank vent filter for VWR®, 1 × UV Sanitization module for VWR® tank, and 1 × 30L PE Tank with sensors for VWR®.
VWR® U32 System starter setup (171-1469) includes 1 × VWR® U32 System, 1 × 0,2 µm PES final filter for VWR®, 1 × VWR® AC Pack , 1 × VWR® P Pack , 2 × VWR® RO Pack, 16 L/H, 1 × VWR® H Pack, 1 × VWR® U Pack, 1 × VWR® Cleaning Pack, 1 × Leak protector for VWR®, 1 × Dispenser kit, 1 × Tank vent filter for VWR®, 1 × UV Sanitization module for VWR® tank, and 1 × 30L PE Tank with sensors for VWR®.
VWR® U12 TOC System starter setup (171-1470) includes 1 × VWR® U12 TOC System, 1 × 0,2 µm PES final filter for VWR®, 1 × VWR® AC Pack , 1 × VWR® P Pack , 1 × VWR® RO Pack, 12 L/H, 1 × VWR® H Pack, 1 × VWR® U Pack (Low TOC), 1 × VWR® Cleaning Pack, 1 × Leak protector for VWR®, 1 × Dispenser kit, 1 × Tank vent filter for VWR®, 1 × UV Sanitization module for VWR® tank, and 1 × 30L PE Tank with sensors for VWR®.
VWR® U24 TOC System starter setup (171-1471) includes 1 × VWR® U24 TOC System, 1 × 0,2 µm PES final filter for VWR®, 1 × VWR® AC Pack , 1 × VWR® P Pack , 2 × VWR® RO Pack, 12 L/H, 1 × VWR® H Pack, 1 × VWR® U Pack (Low TOC), 1 × VWR® Cleaning Pack, 1 × Leak protector for VWR®, 1 × Dispenser kit, 1 × Tank vent filter for VWR®, 1 × UV Sanitization module for VWR® tank, and 1 × 30L PE Tank with sensors for VWR®.
VWR® U32 TOC System starter setup (171-1472) includes 1 × VWR® U32 TOC System, 1 × 0,2 µm PES final filter for VWR®, 1 × VWR® AC Pack , 1 × VWR® P Pack , 2 × VWR® RO Pack, 16 L/H, 1 × VWR® H Pack, 1 × VWR® U Pack (Low TOC), 1 × VWR® Cleaning Pack, 1 × Leak protector for VWR®, 1 × Dispenser kit, 1 × Tank vent filter for VWR®, 1 × UV Sanitization module for VWR® tank, and 1 × 30L PE Tank with sensors for VWR®.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité