L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Colour reference solution acc. to APHA, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
72599-1SET-F 77147-1SET-F
72599-1SET-FEA 464 EUR InStock
72599-1SET-F 77147-1SET-F
Colour reference solution acc. to APHA, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons pour colorimétrie et spectroscopie
This is a set of the following colour reference solutions according to APAH: Option of 2 ml or 10 ml ampoule kits.
Colour Reference Solution 5
Colour Reference Solution 10
Colour Reference Solution 15
Colour Reference Solution 20
Colour Reference Solution 25
Colour Reference Solution 30
Colour Reference Solution 35
Colour Reference Solution 40
Colour Reference Solution 50
Colour Reference Solution 60
Colour Reference Solution 70
Colour Reference Solution 100
Colour Reference Solution 150
Colour Reference Solution 200
Colour Reference Solution 250
Colour Reference Solution 300
Colour Reference Solution 350
Colour Reference Solution 400
Colour Reference Solution 450
Colour Reference Solution 500
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité