Colour reference solutions acc. to Ph Eur, set of colours B, analytical standards, Supelco®
Fournisseur: Merck
83951-1SET-FEA 343 EUR InStock
83951-1SET-F
Colour reference solutions acc. to Ph Eur, set of colours B, analytical standards, Supelco®
Étalons Étalons pour colorimétrie et spectroscopie
This is a set of the following colour reference solutions according to Ph. Eur.:
Colour Reference Solution B1 - 2 ml ampoule
Colour Reference Solution B2 - 2 ml ampoule
Colour Reference Solution B3 - 2 ml ampoule
Colour Reference Solution B4 - 2 ml ampoule
Colour Reference Solution B5 - 2 ml ampoule
Colour Reference Solution B6 - 2 ml ampoule
Colour Reference Solution B7 - 2 ml ampoule
Colour Reference Solution B8 - 2 ml ampoule
Colour Reference Solution B9 - 2 ml ampoule
Blind sample : Hydrochloric acid solution, 1% in water - 2 ml ampoule
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité