Hématoxyline stabilisé
Fournisseur: RAL (REACTIFS RAL SA)
720-0360EA 159 EUR InStock
720-0360
Hématoxyline stabilisé
Hématoxyline
Formule: C₁₆H₁₄O₆
MW: 302,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00078111
Numéro CAS: 517-28-2
IVDLogo
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité