Glycérol 85% Ph. Eur.
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Propanetriol-1,2,3
24384.290EA 111 EUR InStock
24384.290 24384.550 24384.460 24384.320
Glycérol 85% Ph. Eur.
Glycérol
Appearance: clear, colourless or almost colourless, very hygroscopic, syrupy liquid, unctuous to the touch.
Attention: Not for use as Active Pharmaceutical Ingredient (API)
Formule: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
MW: 92,09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004722
Numéro CAS: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Merck Index: 13,04497
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/47/74/734774.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 83.5 - 88.5%
Appearance: Conforms
Identification B (IR) Passes Test
Appearance of Solution Passes Test
Acidity or Alkalinity Passes Test
Refractive index (20 °C) 1449 - 1455
Aldehydes Max. 10 ppm
Esters Passes Test
Impurity A and Related Substances Passes Test
Diethylene Glycol Max. 0.1%
Ethylene Glycol Max. 0.1%
Any Other Impurity (tR<Glycerol) Max. 0.1%
Individual Impurities Max. 0.1%
Total Impurities Max. 1.0%
Total of All Impurities (tR>Glycerol) Max. 0.5%
Disregard Limit Max. 0.05%
Halogenated Compounds Max. 30 ppm
Sugars Passes Test
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
Heavy Metals (as Pb) Max. 5 ppm
Water 12.0 - 16.0%
Sulphated ash Max. 0.01%
Residual Solvents Passes Test
As (Arsenic) Max. 1 ppm
Cd (Cadmium) V (Vanadium)
Co (Cobalt) Max. 1 ppm
Hg (Mercury) Max. 1 ppm
Ni (Nickel) Max. 2 ppm
Pb (Lead) Max. 2 ppm
V (Vanadium) Max. 1 ppm
Conforms to Ph. Eur. Passes Test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité