Acide acétique cristallisable ≥99.5%, AR®, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Synonyms: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
3125-46EA 97.27 EUR InStock
3125-46 MACR3125-16
Acide acétique cristallisable ≥99.5%, AR®, Macron Fine Chemicals™
Acide acétique
Formule: H₃CCOOH
MW: 60,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00036152
Numéro CAS: 64-19-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.5%
Acetaldehyde (CH₃CHO) ≤0.05%
Residue after Evaporation ≤0.002%
Substances Reducing KMnO₄ (as HCOOH) ≤0.02%
Chloride (Cl) ≤0.001%
Sulfate (SO₄) ≤0.001%
Heavy Metals (as Pb) ≤0.0002%
For Laboratory, Research or Manufacturing Use
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité