Thermometer adapter, Wheaton®
Fournisseur: DWK Life Sciences
WHEA165996EA 91.6 EUR InStock
WHEA165996
Thermometer adapter, Wheaton®
Adaptateurs Raccords rodés
This adapter has an O-ring that holds a thermometer or gas inlet tube securely. A grease-free WHEATON Connection® on one end provides an inert connection with external-threaded glass components.
The adapter can also be used with gas inlet tubing and will accommodate any tube with an OD of 5 to 7 mm.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité