Albendazole-2-aminosulfone, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
05156-10MGEA 372 EUR InStock
05156-10MG
Albendazole-2-aminosulfone, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Albendazole-2-aminosulfone is a metabolite of albendazole which is a broad-spectrum antihelmintic agent.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité