Sigma Pseudo™ Narcotic Scent Heroin formulation, powder, Supelco®
Fournisseur: Merck
P2548-1KGEA 416 EUR InStock
P2548-1KG P2548-100G
Sigma Pseudo™ Narcotic Scent Heroin formulation, powder, Supelco®
Étalons Étalons biologiques
Substitute for controlled substances in the training of narcotics detector dogs. Mimics the odor of heroin.
Attention: Storage temperature: −20 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité