Sigma Pseudo (TM) Corpse Scent, Formulation I, Supelco®
Fournisseur: Merck
P4304-20ML P4304-4X1ML P4304-8X1ML
P4304-20MLEA 236 EUR InStock
P4304-20ML P4304-4X1ML P4304-8X1ML
Sigma Pseudo (TM) Corpse Scent, Formulation I, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Canine training aids for the detection of corpses.
Sigma pseudo™ corpse scent has been used as a test material for determining the components present in it using techniques such as a direct injection, headspace solid phase microextraction (SPME), purge and trap, and thermal desorption followed by gas chromatography coupled with mass spectrometry.
Attention: Storage temperature: 2 to 8 °C
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité