Sigma Pseudo™ Corpse Scent, drowned victim scent, Supelco®
Fournisseur: Merck
P7184-15CAPEA 55.4 EUR InStock
P7184-15CAP P7184-50CAP
Sigma Pseudo™ Corpse Scent, drowned victim scent, Supelco®
Étalons Étalons organiques
A valuable training aid for water search. It provides a reliable scent source for 30 to 45 minutes, in still or running water, at depths of 1 to 12 feet. Canine training aids for the detection of corpses.
Conditionnement: 15, 50 caps in poly bottle.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité