Sigma Pseudo™ narcotic scent marijuana formulation, Supelco®
Fournisseur: Merck
P7309-1KGEA 549 EUR InStock
P7309-1KG P7309-100G
Sigma Pseudo™ narcotic scent marijuana formulation, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Substitute for controlled substances in the training of narcotics detector dogs. Mimics the odor of marijuana.
Sigma pseudo™ narcotic scent marijuana formulation may be used as a surrogate in the comparative study of odor profiles of real marijuana odor vs surrogate marijuana scent using multidimensional gas chromatography coupled with mass spectrometry-olfactometry (MDGC– MS-O).
Attention: Storage temperature: −20 °C
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité