3,3'-Diaminobenzidine, en comprimés substance tampon, pour la coloration microscopique, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: DABBiphényl-3,3',4,4'-tétrayltétraamine
1.02924.0001EA 202 EUR InStock
1.02924.0001
3,3'-Diaminobenzidine, en comprimés substance tampon, pour la coloration microscopique, Sigma-Aldrich®
3,3'-Diaminobenzidine
Peroxidase chromogen for immunohistochemistry (IHC)
3,3'-Diaminobenzidine (DAB) is a peroxidase substrate producing a brown colored product that is insoluble in alcohol. The Peroxidase chromogen is used for the visualisation of antigenic structures in cryostat and paraffin sections in immunohistochemistry, and should be used at non-aqueous specimen.The reagent is sufficient for 50 staining procedures. It is registered as IVD and CE product.
Formule: C₁₂H₁₄N₄
MW: 214,27 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007725
Numéro CAS: 91-95-2
IVDLogo
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Suitability for microscopy passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité