L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Hématoxyline (Mayer) Histology, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Synonyms: DcH-48, Hydroxybrazilin, (6aS,11bR)-6,6a,7,11b-Tetrahydroindeno[2,1-c]chromene-3,4,6a,9,10-pentaol, NSC 2785, Natural Black I, Hydroxybrasilin, (+)-Hematoxylin
3870.2500EA 80.22 EUR InStock
3870.2500 3870.1000
Hématoxyline (Mayer) Histology, J.T.Baker®
Hématoxyline
Hematoxyline solution according to mayer for use in HE staining.
Formule: C₁₆H₁₄O₆
MW: 302.28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00078111
Numéro CAS: 517-28-2
IVDLogo
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Performance Test Passes Test
For Laboratory, Research or Manufacturing Use
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité