Avantor® Alltima HP C8, HPLC Columns, 5 µm
Fournisseur: Avantor
HICH22465EA 0 EUR InStock
HICH22465 HICH87751 HICH87752 87756/N
Avantor® Alltima HP C8, HPLC Columns, 5 µm
Colonnes pour chromatographie
To overcome separation needs, these columns have high performance and selectivity.
  • High purity silica
  • Excellent column stability
  • pH stability: 1 to 10
  • Contains low retention then C18 phases
Used for reverse phase application where C18 is too rentention.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité