Methylated DNA capture kit
Fournisseur: Abnova
ABNOKA0691EA 1130 EUR InStock
ABNOKA0691
Methylated DNA capture kit
Tests Tests cellulaires
Methylated DNA Capture Kit is used to enrich methylated DNA.
Storage Instructions: Store the following components at 4 °C: MC1, MC3, normal mouse IgG, anti-5-methylcytosine, proteinase K, 8 well strips. Store other components at room temperature.
Attention: For research use only (RUO)
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité