HPLC gradient system diagnostics mix, in methanol: water (3:2) (varied concentration), certified reference material, Supelco®
Fournisseur: Merck
TraceCERT®
48271.EA 52.6 EUR InStock
48271.
HPLC gradient system diagnostics mix, in methanol: water (3:2) (varied concentration), certified reference material, Supelco®
Étalons Étalons de chromatographie gazeuse
This formulation is designed for evaluating how reliably a chromatographic system is providing such fundamentally important parameters as flow rate, proportioning, and mixing.
Analytes:
Butyl 4-hydroxybenzoate; Ethyl 4-hydroxybenzoate; Heptyl paraben; Methyl 4-hydroxybenzoate; Phenol; Propyl 4-hydroxybenzoate; Uracil
Certifications: This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité