Intermediate polar column test mix, certified reference material, Supelco®
Fournisseur: Merck
TraceCERT®
47301.EA 71.6 EUR InStock
47301.
Intermediate polar column test mix, certified reference material, Supelco®
Étalons Étalons pour l'industrie pétrolière
Analytes:
Decane; 2,6-Dimethylaniline; 2,6-Dimethylphenol; Dodecane; 1-Octanol; 2-Octanone; Tetradecane; Tridecane; Undecane
Certifications: This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité