Nucleosides test mix, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
47310-UEA 71.6 EUR InStock
47310-U
Nucleosides test mix, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons de chromatographie gazeuse
Analytes:
Cytidine 50 μg/ml; Guanosine 25 μg/ml; Inosine 25 μg/ml; 1-Methyladenosine 25 μg/ml; 5-Methylcytidine 100 μg/ml; 2′-O-Methylcytidine 20 μg/ml; 3-Methylcytidine methosulfate 100 μg/ml; 7-Methylguanosine 25 μg/ml; 5-Methyluridine 50 μg/ml; β-Pseudouridine 25 μg/ml; 2-Thiocytidine dihydrate 10 μg/ml; Uridine 25 μg/ml
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité