Reversed phase test mix 2, certified reference material, Supelco®
Fournisseur: Merck
TraceCERT®
47641-UEA 69.8 EUR InStock
47641-U
Reversed phase test mix 2, certified reference material, Supelco®
Étalons Étalons de chromatographie gazeuse
Analytes:
N,N-Diethyl-m-toluamide 600 μg/ml; Phenol 700 μg/ml; Toluene 4000 μg/ml; Uracil 5 μg/ml
Certifications: This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité