Thymolphthaleine, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. indicateur
Fournisseur: VWR Chemicals
86157.050EA 60.1 EUR InStock
86157.050 86157.150 86157.180
Thymolphthaleine, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. indicateur
Thymolphthaleine
Formule: C₂₈H₃₀O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005909
Numéro CAS: 125-20-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (UV-VIS Spectroscopy) Passes Test
Appearance of Solution Passes Test
pH Range (Colourless to Blue) 8.8 - 10.5
Absorption Maximum λ (pH 10,5) 592 - 596
Absorptivity (A1%/1 cm; λ max , 0.01 g/l, pH 10.5, on Dried Sample) 800 - 900
Loss on Drying (110 °C) ≤1.0
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité