VWR® SuperCompact, PrEPArative Columns
Fournisseur: VWR Collection
554-4230EA 0 EUR InStock
554-4230 554-4231 554-4232 554-4233 554-4234 554-4235 554-4236 554-4237 554-4238 554-4239
VWR® SuperCompact, PrEPArative Columns
Colonnes pour chromatographie
These Super Compact preparative columns are made of glass and specially designed for use in aqueous systems.
These columns are containing the following designs such as KPG pipe made of Duran® with transparent sheathing as splinter protection bottom flange and removable compression piston with hand wheel and spindle.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité