Magnetic spin vanes for use with NextGen™ V Vials®, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
903061 903063
WHEA903061EA 139 EUR InStock
WHEA903061 WHEA903063
Magnetic spin vanes for use with NextGen™ V Vials®, WHEATON®
Agitateurs Barreaux magnétiques
These stirring bars are 'V' shaped and are constructed with a cross-mounted, moulded-in magnetic bar.
The stir bars are PTFE-coated for use with aggressive chemical samples and are heat and chemically resistant.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité