Avantor® Partisil ODS, HPLC Columns
Fournisseur: Avantor
P10ODS-200AEA 1030 EUR InStock
P10ODS-200A P10ODS-250AF P10ODS-50A P10ODS-10C5-SK P10ODS-300AF
Avantor® Partisil ODS, HPLC Columns
Colonnes pour chromatographie
Avantor® Partisil® was one of the first commercially available irregular silicas with a large surface area giving it a high loading capacity for preparative work.
  • Irregular porous silica
  • Convenient and easy to use: Hand tightened fittings
  • Increased column lifetime
Low carbon load C18 phase, with intentionally unbonded surface silanols adding to the selectivity.
Attention: *Use with freestanding holder HI-161 and column coupler HI-081, please see "HPLC Guard Column Holders and Accessories"
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité