L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Laboratory coats, SMS, with snap closure
Fournisseur: Hubei Orient International
HOIT114522EA 259 EUR InStock
HOIT114522 HOIT114523 HOIT114524 HOIT114551
Laboratory coats, SMS, with snap closure
Vêtements à usage unique
These disposable laboratory coats made from SMS.
  • With shirt, Korean, knitted collar
  • Snaps for closures
Weight: 25 to 55 g/m²
Colour: White/Green/Blue.
Conditionnement: 5 pcs/ bag, 10 bags/case.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité