Avantor® Alltima HP Cyano, HPLC Columns
Fournisseur: Avantor
HICH87781EA 1090 EUR InStock
HICH87781 HICH87760 HICH87769 HICH87780 87784/N
Avantor® Alltima HP Cyano, HPLC Columns
Colonnes pour chromatographie
Avantor® Alltima HP Cyano HPLC columns are high quality phases designed for general purpose applications.
  • Base deactivated high purity silica phases
  • Multiple selectivity options
  • pH stability from 1 to 10
  • Extremely stable, long life and reproducible
These columns are ideal for basic drug analysis. The low column bleed of these columns makes them as favourites for microbore applications.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité