Zorbax C8, HPLC Columns
Fournisseur: Avantor
ZC8-150AEA 912 EUR InStock
ZC8-150A ZC8-150AS ZC8-250A ZC8-10C5 ZC8-150AF ZC8-200A ZC8-250AF
Zorbax C8, HPLC Columns
Colonnes pour chromatographie
Zorbax spherical particles are manufactured from small extremely uniform colloidal silica micro beads which are agglutinated in a Du Pont patented organic polymerisation process. The organic polymer is removed by a controlled sintering process to yield mechanically stable silica particles.
  • Spherical porous silica
  • Narrow particles and pore size distribution
  • Robust with good batch to batch reproducibility
Informations de commande: Other dimensions columns and guard cartridges are available on request.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité