Blouses de laboratoire, en PP
Fournisseur: Hubei Orient
114-9019EA 155 EUR InStock
114-9019 114-9025 114-9014 114-9024 114-9013 114-9023 114-9012 114-9022 114-9018 114-9017 114-9028 114-9027 114-9016 114-9015 114-9026 HOIT109723_U 114-9021 114-9020
Blouses de laboratoire, en PP
Vêtements à usage unique
Ces blouses de laboratoire à usage unique, en PP avec col chemise, sont idéales pour tout usage en environnement non-critique.
  • Poignets à bande élastique ou Velcro
  • Boutonnage à pressions (quatre/cinq pressions)
Poids: 25 à 55 g/m²
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité