Overalls without hood or feet cover, PP
Fournisseur: Hubei Orient
HOIT114045EA 110 EUR InStock
HOIT114045 HOIT114044 HOIT109739 HOIT110437 HOIT115308 HOIT109740 HOIT110310 HOIT110398 HOIT110694 HOIT110693
Overalls without hood or feet cover, PP
Vêtements à usage unique
These disposable overalls are made from non woven PP. Ideal for non critical applications in industrial, clinical or food processing environments.
  • Without hood and feet cover
  • Excellent protection against a wide range of hazards and nuisances
Weight: 22 to 55 g/m²
Colour: White
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité