Acide 1,2-diaminocyclohexane-tétraacétique sel disodique 0.1 mol/l (0.1 M), AVS TITRINORM
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: CDTA Na2
86187.290EA 190 EUR InStock
86187.290
Acide 1,2-diaminocyclohexane-tétraacétique sel disodique 0.1 mol/l (0.1 M), AVS TITRINORM
Acide 1,2-diaminocyclohexane-tétraacétique sel disodique
Formule: C₁₄H₂₀N₂Na₂O₈
MW: 390,3 g/mol
Numéro CAS: 5786-78-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (20°C) 0.9980 – 1.0020
Method of analysis: complexometric titration
Using: reference material
Indicator: eriochrome black T
Reference material: zinc
Traceability: the reference material is a secondary reference material,
traceable to standard material from NIST
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité