LiChrospher® RP-8, HPLC Columns
Fournisseur: Avantor
LISPRP8-5-125AEA 881 EUR InStock
LISPRP8-5-125A LISPRP8-5125AF LISPRP8-5-250A LISPRP8-5250AF LISPRP8-5-10C5 LISPRP8510C5SK
LiChrospher® RP-8, HPLC Columns
Colonnes pour chromatographie
LiChrospher® is a silica available in both endcapped and non-endcapped C8 and C18 phases.
  • Spherical porous silica
  • High efficiency packed columns
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité