Étalons multi-éléments, cationiques, pour chromatographie ionique, ARISTAR®
Fournisseur: VWR Chemicals
87041.180EA 202 EUR InStock
87041.180 87042.180
Étalons multi-éléments, cationiques, pour chromatographie ionique, ARISTAR®
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
  • Traçabilité NIST
  • Produits et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025
  • Fournis avec certificat d'analyse
Solutions étalons multi-éléments et cationiques VII pour chromatographie ionique, ARISTAR® (100 mg/L: Li, Na, K, NH4, Mn, Ca, Mg, Sr, Ba dans 0,1% HNO3)
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité