Avantor® Hichrom, Tubing Cutters, Stainless Steel
Fournisseur: VWR
Avantor® Hichrom
HICHHI-192EA 236 EUR InStock
HICHHI-192
Avantor® Hichrom, Tubing Cutters, Stainless Steel
Cutters
Stainless steel cutters are specifically designed for ¹/₁₆" stainless steel tubing.
  • Smooth and uniform cuts
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité