Avantor® Alltima HP Silica, HPLC Columns
Fournisseur: Avantor
HICH87802EA 0 EUR InStock
HICH87802 87803/N
Avantor® Alltima HP Silica, HPLC Columns
Colonnes pour chromatographie
Avantor® Alltima HP columns features for general purpose normal-phase applications.
  • High resolution for complex samples
  • High purity silica
  • Excellent column stability
These columns combine the selectivity and performance needed to overcome the most challenging separation needs. The low column bleed makes these columns ideal for microbore applications.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité