LiChrospher® RP-Select B, HPLC Columns
Fournisseur: Avantor
LISPRPB-5-125AFEA 1010 EUR InStock
LISPRPB-5-125AF LISPRPB-5-150AF LISPRPB-5-150AM HICHLISPRPB-5100AF LISPRPB-5-10C5 LISPRPB-5-125A LISPRPB-5-150A LISPRPB-5-250A
LiChrospher® RP-Select B, HPLC Columns
Colonnes pour chromatographie
LiChrospher® is a silica available in both endcapped and non-endcapped C8 and C18 phases.
  • Spherical porous silica
  • Base deactivated LiChrospher® RP-select B
  • High efficiency packed columns
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité