Zorbax CN, HPLC Columns
Fournisseur: Avantor
ZCN-150AEA 874 EUR InStock
ZCN-150A ZCN-150AS ZCN-250A ZCN-250AF
Zorbax CN, HPLC Columns
Colonnes pour chromatographie
Zorbax spherical particles are manufactured from small extremely uniform colloidal silica micro beads which are agglutinated in a Du Pont patented organic polymerisation process. The organic polymer is removed by a controlled sintering process to yield mechanically stable silica particles.
  • Spherical porous silica
  • High efficiency
  • Narrow particles and pore size distribution
  • Robust with good batch to batch reproducibility
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité