Superspher® RP18, HPLC Columns
Fournisseur: VWR
Superspher®
SUPERRP18410C5EA 0 EUR InStock
SUPERRP18410C5 SUPERRP18E475A HICHSUPERRP184125M SUPERRP18-4-125AF HICHSUPERRP184125A SUPERRP18425AF SUPERRP184250A
Superspher® RP18, HPLC Columns
Colonnes pour chromatographie
A range of 4 µm materials has been marketed under the Superspher® tradename in Europe.
  • Spherical porous silica
  • Base deactivated LiChrospher RP-select B
  • Endcapping options for RP-8 and RP-18
  • Hichrom high efficiency packed columns
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité