Eosine J (jaunâtre) solution dans l'éthanol dénaturé pour histologie, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Synonyms: Eosin jaunatre2-(2,4,5,7-Tétrabromo-6-oxydo-3-oxoxanthène-9-yl)benzoate de disodium
3800.1000PEEA 41 EUR InStock
3800.1000PE 3800.2500PE
Eosine J (jaunâtre) solution dans l'éthanol dénaturé pour histologie, J.T.Baker®
Eosine J (jaunâtre)
Formule: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
MW: 691,86 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005040
Numéro CAS: 17372-87-1
IVDLogo
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité