Superspher® RP select B, HPLC Columns
Fournisseur: Avantor
SUPERRPB4125AFEA 1060 EUR InStock
SUPERRPB4125AF SUPERRPB4250AF HICHSUPERRPB4150AF
Superspher® RP select B, HPLC Columns
Colonnes pour chromatographie
A range of 4 µm materials has been marketed under the Superspher® tradename in Europe.
  • Spherical porous silica
  • Base deactivated LiChrospher RP-select B
  • Endcapping options for RP-8 and RP-18
  • Hichrom high efficiency packed columns
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité