Digoxin, certified reference material, TraceCERT®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Supelco®
04599-50MGEA 82.8 EUR InStock
04599-50MG
Digoxin, certified reference material, TraceCERT®, Supelco®
Étalons Étalons organiques
  • GHS signal: GHS06
Certifications: This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI e.g. NIST or NMIJ. Certified content by quantitative NMR including uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Conditionnement: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Attention: P260 - P264 - P270 - P301 + P310 - P304 + P340 + P311 - P314
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité