N-Desmethylcitalopram-D3 hydrochloride solution, certified reference material, Supelco®
Fournisseur: Merck
Cerilliant®
D-074-1MLEA 230 EUR InStock
D-074-1ML
N-Desmethylcitalopram-D3 hydrochloride solution, certified reference material, Supelco®
Étalons Étalons organiques
A stable-labeled internal standard of N-Desmethylcitalopram, an active metabolite of the SSRI antidepressant drug citalopram.
Conditionnement: Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité