Pharmaceutical secondary standard, Tazobactam, certified reference material, Supelco®
Fournisseur: Merck
PHR1686-1GEA 119 EUR InStock
PHR1686-1G
Pharmaceutical secondary standard, Tazobactam, certified reference material, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Certifications: This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité