Giemsa colorant solution, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
3856.1000EA 45.3 EUR InStock
3856.1000 3856.2500
Giemsa colorant solution, J.T.Baker®
Giemsa colorant
GIEMSA's solution Azur-Eosine-methylene blue solution for microscopy (contains methanol).
Numéro MDL: MFCD00081642
Numéro CAS: 51811-82-6
ONU: 1992
ADR: 3,II
IVDLogo
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Performance Test Passes Test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité