L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Toluène ≥99.5% (par GC), AR®, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Danger
Synonyms: Methylbenzene, Phenylmethane, FM approval
6784-45EA 592.52 EUR InStock
6784-45 6784-25
Toluène ≥99.5% (par GC), AR®, Macron Fine Chemicals™
Toluène
Formule: C₆H₅CH₃
MW: 92.14 g/mol
Point d'ébullition: 110.6
Point de fusion: –95 °C
Point d'éclair: 4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008512
Numéro CAS: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
ONU: 1294
ADR: 3 II
Merck Index: 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) ≥99.5%
Water (KF ≤0.03 %
Titrable Acid (meq/g) ≤0.0005
Residue after Evaporation ≤0.002 %
Sulfur Compounds ≤0.0003 %
For Laboratory, Research or Manufacturing Use
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité