Avantor® Hichrom, Fittings, Unions
Fournisseur: VWR
Avantor® Hichrom
HICHHI-055EA 60.9 EUR InStock
HICHHI-055 HICHHI-059
Avantor® Hichrom, Fittings, Unions
Raccords et connecteurs
Fitings that are chemically inert and biocompatible
  • Zero dead volume connection
  • Pressure rated to 344 bar
  • Complete with two HI-505 fingertight fitting
Swept volume: 0,07 µl and 0,28 µl.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité